SAB5201453
Monoclonal Anti-Nrcam - Atto 680 antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 680 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S364-51, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 160 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Nrcam(319504)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)