SAB5200886
Monoclonal Anti-Brevican - Rpe antibody produced in mouse
clone S294A-6, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- BEHAB, Anti- MGC13038, Anti-BCAN, Anti-CSPG7, Anti-Chondroitin sulfate proteoglycan 7
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S294A-6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 140 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Bcan(25393)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)