SAB5200109
Anti-AQP1 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AQP1, Anti-Aquaporin 1, Anti-Water channel protein CHIP29
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 28.5 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Aqp1(25240)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable