SAB4702104
Monoclonal Anti-CD271, purified produced in mouse
Synonym(e):
NGFR, TNFRSF16, p75NGFR, p75NTR
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NGFR5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, ( Non-human primates), ( Rabbit), ( Cat)
Konzentration
1 mg/ml
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGFR(4804)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable