SAB4701084
Monoclonal Anti-CD261-APC antibody produced in mouse
clone DR-4-02
Synonym(e):
APO2, DR4, TNFRSF10A TRAILR1, TRAIL receptor 1, TRAIL-R1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DR-4-02, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NP_003835
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10A(8797)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable