SAB4701019
Anti-NTAL antibody produced in rabbit
Synonym(e):
LAB, LAT2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_014146.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAT2(7462)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)