SAB4700956
Monoclonal Anti-Ikaros antibody produced in mouse
clone 4E9
Synonym(e):
IK1, IKAROS, IKZF1, LYF1, Lymphoid transcription factor LyF-1, PPP1R92, PRO0758, ZNFN1A1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
BC018349.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IKZF1(10320)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable