SAB4700562
Monoclonal Anti-Cd86-FITC antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rat
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GL-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
mouse ... Cd86(12524)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable