SAB4700428
Monoclonal Anti-CD46 antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-258, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... CD46(4179)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)