SAB4504312
Anti-phospho-Nibrin (pSer278) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 84 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer278)
Angaben zum Gen
human ... NBN(4683)
Immunogen
Immunogen Range: 251-300
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)