SAB4503402
Anti-MMP23 (Cleaved-Tyr79) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
femalysin, matrix metallopeptidase 21, matrix metallopeptidase 23B, matrix metalloprotease 22, matrix metalloproteinase-23
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Tyr79)
Angaben zum Gen
human ... MMP23A(8510)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 60-109
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable