SAB4503018
Anti-p53 (Acetyl-Lys379), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, Tumor suppressor p53
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys379)
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 344-393
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.