SAB4502823
Anti-RPC4, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase III 47 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit D, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC4, RNA polymerase III subunit C4, RPC53
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPC4(661)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 281-330
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable