SAB4502647
Anti-KCNK15, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Acid-sensitive potassium channel protein TASK-5, Potassium channel subfamily K member 15, TWIK-related acid-sensitive K(+) channel 5, Two pore potassium channel KT3.3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNK15(60598)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 273-322
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable