SAB4300786
Anti-TCF7L1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HMG box transcription factor 3, TCF-3, TCF3, TCF7L1, Transcription factor 7-like 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
63 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_112573.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TCF7L1(83439)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable