SAB4300204
Anti-phospho-SNCA (pTyr125) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~18 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-A-YP-E-M)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr125)
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable