Wichtige Dokumente
SAB4200480
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5.14, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~77 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT1(55612)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)