Wichtige Dokumente
SAB4200464
Anti-WDR37 antibody, Mouse monoclonal
clone WDR37-9, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-RP11-529L18.2, Monoclonal Anti-WD repeat domain 37, Monoclonal Anti-WDR37 antibody produced in mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
WDR37-9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using A431 cells.
western blot: 3.0-6.0 μg/mL using U87 total cell extracts.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... WDR37(22884)
mouse ... Wdr37(207615)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)