Wichtige Dokumente
SAB4200276
Anti-RCC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CHC-1, Anti-CHC1, Anti-Chromosome Condensation 1, Anti-Regulator of Chromatin Condensation 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HeLa or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCC1(1104)
mouse ... Rcc1(100088)
rat ... Rcc1(682908)
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)