Wichtige Dokumente
SAB4200242
Anti-MAN1C1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-1,2-alpha-mannosidase IC, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IC, Anti-HMIC, Anti-MAN1A3, Anti-MAN1C, Anti-mannosidase, alpha, class 1C, member 1, Anti-pp6318, Anti-processing alpha-1,2-mannosidase IC
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~71 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing human MAN1C1
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of rat liver
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAN1C1(57134)
rat ... Man1c1(362625)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable