SAB4200188
Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, Rat monoclonal
clone 4H12, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Snrp1c, Anti-Snrpc, Anti-U1 small nuclear ribonucleoprotein C, Anti-U1-C, Anti-U1C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~20 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat, hamster, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa or COS7 or CHO cell extracts
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRPC(6631)
mouse ... Snrpc(20630)
rat ... LOC685273(685273)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable