Wichtige Dokumente
SAB4200170
Anti-CPSF4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4, Anti-CPSF30NS1 EFFECTOR DOMAIN-BINDING PROTEIN 1, Anti-NEB1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~30 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using Whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human CPSF4.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CPSF4(10898)
mouse ... CPSF4(54188)
rat ... CPSF4(304277)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)