SAB4200090
Anti-Raver1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgA fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgA fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~77 kDa
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human Raver1
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells overexpressing human Raver1
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human Raver1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable