Wichtige Dokumente
SAB4200059
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HAR 2E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey, rat, mouse, bovine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHN2(1124)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable