SAB4100457
Monoclonal Anti-MIPEP antibody produced in mouse
clone MIPEP-A394, culture supernatant
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MIPEP-A394, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 80.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MIPEP(4285)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)