SAB4100383
Monoclonal Anti-TMOD1 antibody produced in mouse
clone TMOD1-A328, culture supernatant
Synonym(e):
Anti-D9S57E, Anti-ETMOD, Anti-TMOD, Anti-tropomodulin 1
About This Item
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TMOD1-A328, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 40.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TMOD1(7111)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)