SAB4100213
Monoclonal Anti-FAM127C antibody produced in mouse
clone FAM127C -A139, culture supernatant
Synonym(e):
AntiCXX1c, AntiFamily with sequence similarity 127, member C, AntiMAR8B, AntiOTTHUMP00000195547
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FAM127C -A139, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 13.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FAM127C(441518)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)