Merck
SAB4100212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEF8 antibody produced in mouse
clone DEF8-A132, culture supernatant
Synonym(e):
AntiDifferentially expressed in FDCP 8 homolog (mouse)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DEF8-A132, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 58.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DEF8(54849)
Immunogen
DEF8 purified recombinant protein
Physikalische Form
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)