Merck
SAB2501834
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2R2 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CDC34B, FLJ20419, MGC10481, UBC3B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBE2R2(54926)
Immunogen
Peptide with sequence AQQQMTSSQKALM-C, from the N-terminal region of the protein sequence according toNP_060281
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)