SAB2108919
Anti-O3FAR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ADCA, MGC26418, PENKB, SCA23
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine, horse, rat, rabbit, canine, mouse, guinea pig, human
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FFAR4(338557)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)