SAB2108861
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CPT1-M, CPT1M, CPTI, KIAA1670, M-CPT1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit, horse, pig, bovine, rat, mouse, yeast, guinea pig, human
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GUCA2A(2980)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable