SAB2102009
Anti-RIPK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-RIP3, Anti-Receptor-interacting serine-threonine kinase 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
horse, rat, bovine, human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
FRAQHRKWGYDVAVKIVNSKAISREVKAMASLDNEFVLRLEGVIEKVNWD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIPK3(11035)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)