SAB2101648
Anti-NR2F2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, bovine, canine, rabbit, rat, chicken
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
MAMVVSTWRDPQDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NR2F2(7026)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)