SAB2101093
Anti-HSP90AA1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ31884, Anti-HSP86, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-Heat shock protein 90kDa α (cytosolic), class A member 1
Größe auswählen
€ 341,00
Größe auswählen
About This Item
€ 341,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
98 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rabbit, human, guinea pig, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HSP90AA1(3320)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)