SAB1413291
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PPP4C
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
59.51 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a, kappa
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
BC001416
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP4C(5531)
Allgemeine Beschreibung
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable