SAB1413162
Monoclonal Anti-TP53 (phospho S376) antibody produced in rabbit
clone DGA-20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DGA-20, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer376)
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)