SAB1413057
Monoclonal Anti-PTEN (phospho S380/T382/T383) antibody produced in rabbit
clone E4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E4, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer380)
Angaben zum Gen
human ... PTEN(5728)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable