SAB1412775
Monoclonal Anti-TIAF1 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-MAJN, Anti-MYO18A, Anti-MYSPDZ, Anti-SPR210
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2a
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIAF1(9220)
Immunogen
Sequence
MSSPSSPFREQSFLCAAGDAGEESRVQVLKNEVRRGSPVLLGWVEQAYADKCVCGPSAPPAPTPPSLSQRVMCNDLFKVNPFQLQQFRADPSTASLLLCPGGLDHKLNLRGKAWG
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)