Merck
SAB1412639
Sigma-Aldrich
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 7C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.52 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PUM2(23369)
Immunogen
PUM2 (NP_056132, 701 a.a. ~ 798 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DIMPSGRSRLLEDFRNNRFPNLQLRDLIGHIVEFSQDQHGSRFIQQKLERATPAERQMVFNEILQAAYQLMTDVFGNYVIQKFFEFGSLDQKLALATR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable