SAB1412565
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LHX1(3975)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)