SAB1412228
ANTI-TSC22D4 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
THG-1, THG1, TSC22D4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 68.97 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TSC22D4(81628)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSGGKKKSSFQITSVTTDYEGPGSPGASDPPTPQPPTGPPPRLPNGEPSPDPGGKGTPRNGSPPPGAPSSRFRVVKLPHGLGEPYRRGRWTCVDVYERDLEPHSFGGLLEGIRGASGGAGGRSLDSRLELASLGLGAPTPPSGLSQGPTSWLRPPPTSPGPQARSFTGGLGQLVVPSKAKAEKPPLSASSPQQRPPEPETGESAGTSRAATPLPSLRVEAEAGGSGARTPPLSRRKAVDMRLRMELGAPEEMGQVPPLDSRPSSPALYFTHDASLVHKSPDPFGAVAAQKFSLAHSMLAISGHLDSDDDSGSGSLVGIDNKIEQAMDLVKSHLMFAVREEVEVLKEQIRELAERNAALEQENGLLRALASPEQLAQLPSSGVPRLGPPAPNGPSV
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable