SAB1411676
Anti-GTPBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GP-1, GP1, HSPC018, MGC20069
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 63.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GTPBP1(9567)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEVRVAVVGNVDAGKSTLLGVLTHGELDNGRGFARQKLFRHKHEIESGRTSSVGNDILGFDSEGNVVNKPDSHGGSLEWTKICEKSTKVITFIDLAGHEKYLKTTVFGMTGHLPDFCMLMVGSNAGIVGMTKEHLGLALALNVPVFVVVTKIDMCPANILQETLKLLQRLLKSPGCRKIPVLVQSKDDVIVTASNFSSERMCPIFQISNVTGENLDLLKMFLNLLSPRTSYREEEPAEFQIDDTYSVPGVGTVVSGTTLRGLIKLNDTLLLGPDPLGNFLSIAVKSIHRKRMPVKEVRGGQTASFALKKIKRSSIRKGMVMVSPRLNPQASWEFEAEILVLHHPTTISPRYQAMVHCGSIRQTATILSMDKDCLRTGDKATVHFRFIKTPEYLHIDQRLVFREGRTKAVGTITKLLQTTNNSPMNSKPQQIKMQSTKKGPLTKRDEGGPSGGPAVGAPPPGDEASSVGAGQPAASSNLQPQPKPSSGGRRRGGQRHKVKSQGACVTPASGC
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable