Merck
SAB1411530
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HDCME13P
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPIL4(85313)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPIL4 (NP_624311.1, 1 a.a. ~ 492 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVLLETTLGDVVIDLYTEERPRACLNFLKLCKIKYYNYCLIHNVQRDFIIQTGDPTGTGRGGESIFGQLYGDQASFFEAEKVPRIKHKKKGTVSMVNNGSDQHGSQFLITTGENLDYLDGVHTVFGEVTEGMDIIKKINETFVDKDFVPYQDIRINHTVILDDPFDDPPDLLIPDRSPEPTREQLDSGRIGADEEIDDFKGRSAEEVEEIKAEKEAKTQAILLEMVGDLPDADIKPPENVLFVCKLNPVTTDEDLEIIFSRFGPIRSCEVIRDWKTGESLCYAFIEFEKEEDCEKAFFKMDNVLIDDRRIHVDFSQSVAKVKWKGKGGKYTKSDFKEYEKEQDKPPNLVLKDKVKPKQDTKYDLILDEQAEDSKSSHSHTSKKHKKKTHHCSEEKEDEDYMPIKNTNQDIYREMGFGHYEEEESCWEKQKSEKRDRTQNRSRSRSRERDGHYSNSHKSKYQTDLYERERSKKRDRSRSPKKSKDKEKSKYR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)