SAB1411416
Anti-CACNB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CACNLB3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 54.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CACNB3(784)
Immunogen
Sequence
MYDDSYVPGFEDSEAGSADSYTSRPSLDSDVSLEEDRESARREVESQAQQQLERAKHKPVAFAVRTNVSYCGVLDEECPVQGSGVNFEAKDFLHIKEKYSNDWWIGRLVKEGGDIAFIPSPQRLESIRLKQEQKARRSGNPSSLSDIGNRRSPPPSLAKQKQKQAEHVPPYDVVPSMRPVVLVGPSLKGYEVTDMMQKALFDFLKHRFDGRISITRVTADLSLAKRSVLNNPGKRTIIERSSARSSIAEVQSEIERIFELAKSLQLVVLDADTINHPAQLAKTSLAPIIVFVKVSSPKVLQRLIRSRGKSQMKHLTVQMMAYDKLVQCPPESFDVILDENQLEDACEHLAEYLEVYWRATHHPAPGPGLLGPPSAIPGLQNQQLLGERGEEHSPLERDSLMPSDEASESSRQAWTGSSQRSSRHLEEDYADAYQDLYQPHRQHTSGLPSANGHDPQDRLLAQDSEHNHSDRNWQRNRPWPKDSY
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable