Merck
SAB1411313
Sigma-Aldrich
Anti-SQLE antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ30795
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 63.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SQLE(6713)
Allgemeine Beschreibung
Squalene epoxidase catalyzes the first oxygenation step in sterol biosynthesis and is thought to be one of the rate-limiting enzymes in this pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
SQLE (NP_003120.2, 1 a.a. ~ 574 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWTFLGIATFTYFYKKFGDFITLANREVLLCVLVFLSLGLVLSYRCRHRNGGLLGRQQSGSQFALFSDILSGLPFIGFFWAKSPPESENKEQLEARRRRKGTNISETSLIGTAACTSTSSQNDPEVIIVGAGVLGSALAAVLSRDGRKVTVIERDLKEPDRIVGEFLQPGGYHVLKDLGLGDTVEGLDAQVVNGYMIHDQESKSEVQIPYPLSENNQVQSGRAFHHGRFIMSLRKAAMAEPNAKFIEGVVLQLLEEDDVVMGVQYKDKETGDIKELHAPLTVVADGLFSKFRKSLVSNKVSVSSHFVGFLMKNAPQFKANHAELILANPSPVLIYQISSSETRVLVDIRGEMPRNLREYMVEKIYPQIPDHLKEPFLEATDNSHLRSMPASFLPPSSVKKRGVLLLGDAYNMRHPLTGGGMTVAFKDIKLWRKLLKGIPDLYDDAAIFEAKKSFYWARKTSHSFVVNILAQALYELFSATDDSLHQLRKACFLYFKLGGECVAGPVGLLSVLSPNPLVLIGHFFAVAIYAVYFCFKSEPWITKPRALLSSGAVLYKACSVIFPLIYSEMKYMVH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)