Merck
SAB1410598
Sigma-Aldrich
Anti-GUK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GMK
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GUK1(2987)
Immunogen
GUK1 (NP_000849.1, 1 a.a. ~ 197 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGPRPVVLSGPSGAGKSTLLKRLLQEHSGIFGFSVSHTTRNPRPGEENGKDYYFVTREVMQRDIAAGDFIEHAEFSGNLYGTSKVAVQAVQAMNRICVLDVDLQGVRNIKATDLRPIYISVQPPSLHVLEQRLRQRNTETEESLVKRLAAAQADMESSKEPGLFDVVIINDSLDQAYAELKEALSEEIKKAQRTGA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)