SAB1409629
Monoclonal Anti-MAPK12 antibody produced in mouse
clone 1G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ERK3, ERK6, P38GAMMA, PRKM12, SAPK-3, SAPK3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38.61 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK12(6300)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLDAEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPPRQLGARVSKETPL
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable