SAB1409576
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44.66 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTK9(5756)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)