SAB1409502
Monoclonal Anti-CDKN2AIP antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CARF, FLJ20036
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 89.43 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CARF(55602)
Immunogen
Sequence
MAQEVSEYLSQNPRVAAWVEALRCDGETDKHWRHRRDFLLRNAGDLAPAGGAASASTDEAADAESGTRNRQLQQLISFSMAWANHVFLGCRYPQKVMDKILSMAEGIKVTDAPTYTTRDELVAKVKKRGISSSNEGVEEPSKKRVIEGKNSSAVEQDHAKTSAKTERASAQQENSSTCIGSAIKSESGNSARSSGISSQNSSTSDGDRSVSSQSSSSVSSQVTTAGSGKASEAEAPDKHGSSFVSLLKSSVNSHMTQSTDSRQQSGSPKKSALEGSSASASQSSSEIEVPLLGSSGSSEVELPLLSSKPSSETASSGLTSKTSSEASVSSSVAKNSSSSGTSLLTPKSSSSTNTSLLTSKSTSQVAASLLASKSSSQTSGSLVSKSTSLASVSQLASKSSSQTSTSQLPSKSTSQSSESSVKFSCKLTNEDVKQKQPFFNRLYKTVAWKLVAVGGFSPNVNHGELLNAAIEALKATLDVFFVPLKELADLPQNKSSQESIVCELRCKSVYLGTGCGKSKENAKAVASREALKLFLKKKVVVKICKRKYRGSEIEDLVLLDEESRPVNLPPALKHPQELL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)