SAB1409366
Monoclonal Anti-NFIC antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid, solution
Synonym(e):
CTF, CTF5, MGC20153, NF-I, NFI
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B6, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFIC(4782)
Immunogen
Sequence
TEDMEGGISSPVKKTEMDKSPFNSPSPQDSPRLSSFTQHHRPVIAVHSGIARSPHPSSALHFPTTSILPQTASTYFPHTAIRYPPHLNPQDPLKDLVSLACDPASQQPGP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)